Learn More
rac 2-Ácido Pentanoico Isopropílico, TRC
Código de producto. 18051750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18051750 100 mg 100 miligramos
18030550 250 mg 250 miligramos
17999849 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18051750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI872870100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62391-99-5
Peso molecular (g/mol) 144.21
SMILES CCCC(C(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 2-Isopropyl Pentanoic Acid (Sodium Valproate Impurity C)
Fórmula molecular C8H16O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Valproic Acid EP Impurity C (Valproic Acid USP Related Compound B)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)