Learn More
rac 2-imino-5-[4-(1-metilciclohexilmetoxi)bencil]tiazolidina-4ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 2-Imino-5-[4-(1-methylcyclohexylmethoxyl)benzyl]thiazolidine-4one |
| CAS | 85010-66-8 |
| Fórmula molecular | C18H24N2O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-amino-5-[[4-[(1-methylcyclohexyl)methoxy]phenyl]methyl]-4(5H)-thiazolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N2O2S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(21)20-17(19)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H2,19,20,21) |
| SMILES | CC1(COc2ccc(CC3SC(=N)NC3=O)cc2)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-imino-5-[[4-[(1-metilciclohexil)metoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1558 |