Learn More
rac-2-hidroxinicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-2-Hydroxy Nicotine |
| CAS | 2055-24-5 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-2(1H)-pyridinone, (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-2(1H)-pyridinone, (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-2-pyridinol, (±)3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-2-pyridone, NSC 68656 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O/c1-12-7-3-5-9(12)8-4-2-6-11-10(8)13/h2,4,6,9H,3,5,7H2,1H3,(H,11,13) |
| SMILES | O=C1NC=CC=C1C2CCCN2C |
| Nombre IUPAC | 3-(1-metilpirrolidin-2-il)-1H-piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1106 |