Learn More
rac 2-Hidroxi Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 17980675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980675 10 mg 10 miligramos
17953865 1 mg 1 miligramo
17964175 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17980675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94286010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51146-55-5
Fórmula molecular C13 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 222.28
Sinónimo 4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-α-methylbenzeneacetic acid, 2,4'-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenylpropionic acid, 2-Hydroxyibuprofen, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Hydroxyibuprofen, Ibuprofen OH
Nombre IUPAC 2-[4-(2-hidroxi-2-metilpropil)fenil]ácido propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256