Learn More
rac 2-Cloro Nicotina, TRC
Código de producto. 30138005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138005 5 mg 5 miligramos
30138062 25 mg 25 miligramos
30009658 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3805655MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 871894-35-8
Fórmula molecular C10H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 196.68
Sinónimo 2-Chloro-3-(tetrahydro-1-methyl-2-pyrryl)pyridine, 2-Chloro-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
Nombre IUPAC 2-cloro-3-(1-metilpirrolidina-2-il)piridina
SMILES Fc1cc2[C@@H]3[C@@H](CC=C3)C(Nc2c(F)c1)c4cnccc4
Specifications
Nombre del producto químico o material rac 2-Chloro Nicotine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2/c1-13-7-3-5-9(13)8-4-2-6-12-10(8)11/h2,4,6,9H,3,5,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0767