Learn More
rac 2-Aminotiazolina-4-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30138393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138393 1 g 1 g
30135173 10 g 10 g
30011671 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6303301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2150-55-2
Fórmula molecular C4 H6 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 146.17
Sinónimo 4-Thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4,5-dihydro-, 2-Thiazoline-4-carboxylic acid, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid, 2-Amino-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-3-ium-4-carboxylate, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Aminothiazoline-4-carboxylic acid, 2-Imino-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-Iminothiazolidine-4-carboxylic acid, DL-2-Amino-2-thiazolin-4-carboxylic acid, DL-2-Amino-δ2-thiazoline-4-carboxylic acid, DL-2-Aminothiazoline-4-carboxylic acid, NSC 25069
Nombre IUPAC 2-amino-4,5-dihidro-1,3-tiozol-4-carboxílico
SMILES NC1=NC(CS1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 2-Aminothiazoline-4-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h2H,1H2,(H2,5,6)(H,7,8)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.015
Porcentaje de pureza >95%