Learn More
rac 2-(4-Formilfenil)propiónico Ácido (Impureza de Ibuprofeno K), TRC
Código de producto. 30007666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007666 500 mg 500 miligramos
30012302 100 mg 100 miligramos
30007770 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF700900500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43153-07-7
Fórmula molecular C10 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 178.18
Sinónimo (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic acid, Ibuprofen Imp. K (EP), Benzeneacetic acid, 4-formyl-α-methyl-, 4-Formyl-α-methylbenzeneacetic acid, 2-(4-Formylphenyl)propanoic acid, 2-(4-Formylphenyl)propionic acid, 2-(p-Formylphenyl)propionic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-formilfenil)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063
Porcentaje de pureza >95%