Learn More
rac-2',4',5'-Trimetil Ketoprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-[3-(2,4,5-Trimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid |
| CAS | 1797984-80-5 |
| Fórmula molecular | C19 H20 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid','α-methyl-3-(2,4,5-trimethylbenzoyl)- (ACI), α-Methyl-3-(2,4,5-trimethylbenzoyl)benzeneacetic acid (ACI), Ketoprofen Imp. L (EP), (2RS)-2-[3-(2,4,5-Trimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20O3/c1-11-8-13(3)17(9-12(11)2)18(20)16-7-5-6-15(10-16)14(4)19(21)22/h5-10,14H,1-4H3,(H,21,22) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2cc(C)c(C)cc2C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-(2,4,5-trimetilbenzoil)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 296.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.141 |