Learn More
Ácido rac-2,3-dimercaptosuccínico, TRC
Código de producto. 30384300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384300 5 mg 5 miligramos
30371277 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5556205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 10008-75-0
Fórmula molecular C4H6O4S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo DL-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, DL-Dimercaptosuccinic Acid, rac-Dimercaptosuccinic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2-/m0/s1
SMILES S[C@H](C(O)=O)[C@H](S)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2R,3R)-2,3-dimercaptosuccínico
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.97