Learn More
rac-2,2'-Bis(di-p-tolilfosfino)-1,1'-binaftilo, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | rac-2, 2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1, 1'-binaphthyl |
| Punto de fusión | 267.0°C to 270.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 678.79 |
| Porcentaje de pureza | 96+% |
| Show More |
Safety and Handling
- rac-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.