Learn More
rac-2,2'-Bis(di-p-tolilfosfino)-1,1'-binaftilo, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10126633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10126633 5 g Frasco de vidrio 5 g
10473195 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10126633 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 153305-67-0 | C48H40P2 | 678.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153305-67-0
Fórmula molecular C48H40P2
Peso molecular (g/mol) 678.79
Número MDL MFCD01311709
Clave InChI IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
Nombre IUPAC [1-[2-bis(4-metilfenil)fosfanilnaftalen-1-il]naftalen-2-il]-bis(4-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-2, 2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1, 1'-binaphthyl
Punto de fusión 267.0°C to 270.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.79
Porcentaje de pureza 96+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • rac-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.