Learn More
rac-2,2,6,6-Tetrametilpiperidina-N-oxil-4, 4-(5-espirohidantoína), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-N-oxyl-4, 4-(5-spirohydantoin) |
| CAS | 15871-56-4 |
| Fórmula molecular | C11H18N3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7,7,9,9-Tetramethyl-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yloxy, 1,3,8-Triaza-7,7,9,9-tetramethyl-2,4-dioxospiro[4.5]decane-8-oxyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N3O3/c1-9(2)5-11(6-10(3,4)14(9)17)7(15)12-8(16)13-11/h5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,15,16) |
| SMILES | CC1(C)CC2(CC(C)(C)N1[O])NC(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 8-λ^{1}-oxidanil-7,7,9,9-tetrametil-1,3,8-triazaspiro[4,5]decano-2,4-dión |
| Peso molecular (g/mol) | 240.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1348 |