Learn More
rac-2-[(1-Amino-3-metil)butil]anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-2-[(1-Amino-3-methyl)butyl]aniline |
| CAS | 1246816-03-4 |
| Fórmula molecular | C11H18N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Amino-2-[(1-Amino-3-methyl)butyl]benzene, 2-Amino-alpha-(2-methylpropyl)benzenemethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2/c1-8(2)7-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,11H,7,12-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CC(N)c1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-(1-amino-3-metilbutil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 178.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.147 |