Learn More
rac-11-Deoxy-8(12)-deshidro Misoprostol, TRC
Código de producto. 18023750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18023750 1 mg 1 miligramo
18063240 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18023750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2326301MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1331639-92-9
Fórmula molecular C22 H36 O4
Peso molecular (g/mol) 364.5188
Sinónimo (±)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, Methyl 7-[2-[4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxo-1-cyclopentenyl]heptanoate, (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, rac-Misoprostol B1
Nombre IUPAC Metil 7-[2-(4-hidroxi-4-metiloct-1-enil)-5-oxodiciclopenteno-1-il]heptanoato
SMILES CCCCC(C)(O)CC=CC1=C(CCCCCCC(=O)OC)C(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-11-Deoxy-8(12)-dehydro Misoprostol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,25H,4-9,12-17H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.2614