Learn More
rac 10-Hidroxi-1-undecen-6-ona-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 10-Hydroxy-1-undecen-6-one-d6 |
| CAS | 1246818-57-4 |
| Fórmula molecular | C11H14D6O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O2/c1-3-4-5-8-11(13)9-6-7-10(2)12/h3,10,12H,1,4-9H2,2H3/i2D3,7D2,10D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])CCC(=O)CCCC=C |
| Nombre IUPAC | 9,9,10,11,11,11-hexadeuterio-10-hidroxiundec-1-en-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.184 |