Learn More
rac-1-estearoil-3-cloropropanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Stearoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 22094-20-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H41 Cl O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Stearic acid','3-chloro-2-hydroxypropyl ester (8CI), 1,2-Propanediol','3-chloro-','1-stearate (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-stearate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H41ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,23H,2-19H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl |
| Nombre IUPAC | octadecanoato de (3-cloro-2-hidroxipropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 377 |
| Mostrar más |