Learn More
rac-1-Stearoil-3-cloropropanediol-d5, TRC
Código de producto. 30417367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417367 1 mg 1 miligramo
30414501 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30417367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6865271MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1795785-84-0
Fórmula molecular C21H36D5ClO3
Peso molecular (g/mol) 382.03
Sinónimo Octadecanoic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, Stearic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 1-Stearate
SMILES [2H][C@](C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)(C([2H])([2H])Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-1-Stearoyl-3-chloropropanediol-d5
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H41ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,23H,2-19H2,1H3/t20-/m1/s1/i18D2,19D2,20D
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.3058