Learn More
rac 1-fenil-2-oxo-3-oxabiciclo[3.1.0]hexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 1-Phenyl-2-oxo-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane |
| CAS | 96847-52-8 |
| Fórmula molecular | C11H10O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (+/-)-2-Oxo-1-phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane, (1R,5S)-rel-2-Oxo-1-phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O2/c12-10-11(6-9(11)7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/t9?,11-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1OCC2C[C@@]12c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-fenil-3-oxabiciclo[3.1.0]hexan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 174.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0681 |