Learn More
rac 1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Código de producto. 30414511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30414511 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30414511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3369201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 22990-19-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H15 N
Cantidad 1 g
Sinónimo (±)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (±)-IQL, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylisoquinoline, NSC 338399
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2
SMILES C1Cc2ccccc2C(N1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
Peso molecular (g/mol) 209.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1204
Porcentaje de pureza >95