Learn More
rac 1-palmitoil-3-cloropropanodiol, TRC
Código de producto. 30427221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427221 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30427221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15650025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Palmitoyl-3-chloropropanediol
CAS 30557-04-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H37 Cl O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Palmitic acid','3-chloro-2-hydroxypropyl ester (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-palmitate, Rac-1-palmitoyl-3-chloropropane-1,2-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,21H,2-17H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl
Nombre IUPAC hexadecanoato de (3-cloro-2-hidroxipropilo)
Peso molecular (g/mol) 348.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.2431
Porcentaje de pureza >95