Learn More
rac 1-palmitoil-3-cloropropanodiol-d5, TRC
Código de producto. 30408934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30408934 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30408934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15650210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 1-Palmitoyl-3-chloropropanediol-d5
CAS 1346599-60-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19H32D5ClO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Hexadecanoic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, Palmitic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1/i16D2,17D2,18D
SMILES O[C@@](C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Nombre IUPAC Palmitato de (S)-3-cloro-2-hidroxipropil-1,1,2,3,3-d5
Peso molecular (g/mol) 353.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.27
Porcentaje de pureza >95