Learn More
rac 1-Palmitoil-2-stearoil-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30424851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424851 10 mg
30411977 25 mg
30414494 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP16350010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185060-41-6
Fórmula molecular C37 H71 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 615.41
Nombre IUPAC 18-(clorometil)-17,18-dihidroxihexatriacontano-16,19-dione
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C(O)(CCl)C(O)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Palmitoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-35(40)37(42,33-38)36(41)34(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h36,41-42H,3-33H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.5041