Learn More
rac 1-Palmitoil-2-oleoil-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30012311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012311 10 mg 10 miligramos
30008815 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP16050010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1363153-60-9
Fórmula molecular C37 H69 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 613.39
Nombre IUPAC (Z)-18-(clorometil)-17,18-dihidroxihexatriacont-27-ene-16,19-diona
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C(O)C(O)(CCl)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-chloropropanediol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H69ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-35(40)37(42,33-38)36(41)34(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,36,41-42H,3-16,19-33H2,1-2H3/b18-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.4884