Learn More
rac-1-palmitoil-2-linoleoil-3-cloropropanodiol, TRC
Código de producto. 30416229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30416229 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30416229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15895010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-1-Palmitoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol
CAS 1246833-87-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C37H67ClO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Palmitic-linoleic MCPD
Fórmula InChI InChI=1S/C37H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3/b13-11-,18-17-
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
Nombre IUPAC (1-cloro-3-hexadecanoiloxipropan-2-ilo) (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
Peso molecular (g/mol) 611.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.4728
Porcentaje de pureza >95