Learn More
rac-1-Palmitoil-2-linoleil-3-cloropropanediol-d5, TRC
Código de producto. 30425147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425147 25 mg -
30409930 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30425147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15895225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246833-66-8
Fórmula molecular C37H62D5ClO4
Peso molecular (g/mol) 616.41
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC([2H])([2H])C(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)([2H])C([2H])([2H])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-1-Palmitoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol-d5
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3/b13-11+,18-17+
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.5042