Learn More
rac-1-Palmitoil-2-linolenoil-3-cloropropanediol, TRC
Product Code. 30138229
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Unit Size:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30138229 25 mg 25 miligramos
30009070 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138229 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP15885025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1246833-14-6
Fórmula molecular C37H65ClO4
Peso molecular (g/mol) 609.36
Sinónimo 9,12,15-Octadecatrienoic Acid 1-(Chloromethyl)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl Ester, Palmitic-linolenic MCPD;
Nombre IUPAC [(2S)-1-cloro-3-hexadecanoiloxipropano-2-il] (9Z,12Z,15E)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C/CC)=O)CCl
Specifications
Nombre del producto químico o material rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H65ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h5,7,11,13,17-18,35H,3-4,6,8-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3/b7-5+,13-11-,18-17-/t35-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.4571