Learn More
rac-1-Palmitoil-2-linolenoyl-3-cloropropanediol-d5, TRC
Código de producto. 30422394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422394 25 mg 25 miligramos
30427059 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15885225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246834-24-1
Fórmula molecular C37H60D5ClO4
Peso molecular (g/mol) 614.39
Sinónimo 9,12,15-Octadecatrienoic Acid 1-(Chloromethyl)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl Ester-d5
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC([2H])([2H])C(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C/CC)=O)([2H])C([2H])([2H])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol-d5
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.4885