Learn More
rac 1-Palmitoil-2-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30138605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138605 10 mg 10 miligramos
30135971 5 mg 5 miligramos
30004573 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15649010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63326-63-6
Fórmula molecular C19H37ClO3
Peso molecular (g/mol) 348.95
Sinónimo Hexadecanoic Acid 2-Chloro-3-hydroxypropyl Ester;
Nombre IUPAC [(2S)-2-cloro-3-hidroxipropilo] hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 1-Palmitoyl-2-chloropropanediol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(20)16-21/h18,21H,2-17H2,1H3/t18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.2431