Learn More
rac 1-Oleoil Glicerol, TRC
Código de producto. 30417975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30417975 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30417975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO5279801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-monooleoyl-rac-glycerol
CAS 111-03-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H40 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 9-Octadecenoic acid (Z)-','2,3-dihydroxypropyl ester, Olein','1-mono- (8CI), 1-Glyceryl oleate, 1-Mono(cis-9-octacenoyl)glycerol, 1-Monoolein, 1-Monooleoyl-rac-glycerol, 1-Monooleoyl-rac-glycerol, 1-Monooleoylglycerol, 1-Oleoyl-rac-glycerol, 1-Oleoylglycerol, 1-Oleylglycerol, 2,3-Dihydroxypropyl oleate, Danisco MO 90, GO 991, Glycerin 1-monooleate, Glycerol 1-(9Z-octadecenoate), Glycerol 1-monooleate, Glycerol 1-oleate, Glycerol α-cis-9-octadecenate, Glycerol α-monooleate, Glyceryl monooleate, Nofable GO 991, Rylo MG 19, rac-1-Monoolein, rac-1-Monooleoylglycerol, α-Glyceryl monooloeate, α-Monoolein
Fórmula InChI InChI=1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropil (Z)-octadec-9-enoato
Peso molecular (g/mol) 356.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.2927
Porcentaje de pureza >95