Learn More
rac 1-oleoil-3-linoleoilglicerol, TRC
Código de producto. 30419154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419154 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30419154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO53140010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Oleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
CAS 104346-53-4
Fórmula molecular C39 H70 O5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-20,37,40H,3-10,12,14-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,20-18-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Nombre IUPAC [2-hidroxi-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] (Z)-octadec-9-enoato
Peso molecular (g/mol) 618.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.5223