Learn More
rac 1-Oleoill-3-cloropropanediol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Oleoyl-3-chloropropanediol |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9- |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.2588 |
| Porcentaje de pureza | >95% |