Learn More
rac 1-oleoil-3-cloropropanodiol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 1-Oleoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1246834-03-6 |
| Fórmula molecular | C21H34D5ClO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (9Z)-9-Octadecenoic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, Oleic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 1-Oleate, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 1-Monooleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/i18D2,19D2,20D |
| SMILES | O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | Oleato de 3-cloro-2-hidroxipropil-1,1,2,3,3-d5 |
| Peso molecular (g/mol) | 380.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.29 |