Learn More
rac 1-Oleoyl-2-stearoil-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30138335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138335 25 mg 25 miligramos
30009014 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO53290025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336935-05-7
Fórmula molecular C39H73ClO4
Peso molecular (g/mol) 641.45
Sinónimo Oleic-stearic MCPD;
Nombre IUPAC 3-cloro-2-(estearoiloxi)propil oleato
SMILES O=C(OCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCl)CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 1-Oleoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H73ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,37H,3-16,18,20-36H2,1-2H3/b19-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 640.52