Learn More
rac 1-Oleoill-2-palmitoilglicerol, TRC
Código de producto. 30138677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138677 25 mg 25 miligramos
30135392 10 mg 10 miligramos
17967814 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO53273025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3331-34-8
Fórmula molecular C37 H70 O5
Peso molecular (g/mol) 594.95
Nombre IUPAC (2-hexadecanoiloxi-3-hidroxipropilo) (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Oleoyl-2-palmitoyl-rac-glycerol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34-35(33-38)42-37(40)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,38H,3-16,19-34H2,1-2H3/b18-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.5223