Learn More
rac 1-Oleoyl-2-linoleoiloglicerol, TRC
Código de producto. 30007783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007783 50 mg 50 miligramos
30006835 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO53135050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106292-55-1
Fórmula molecular C39 H70 O5
Peso molecular (g/mol) 618.97
Sinónimo (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]
Nombre IUPAC [3-hidroxi-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropilo] (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Oleoyl-2-linoleoyl-rac-glycerol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,17-20,37,40H,3-11,13,15-16,21-36H2,1-2H3/b14-12-,19-17-,20-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.5223