Learn More
rac 1-oleoil-2-linoleoil-3-cloropropanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oleoyl-linoleoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 1336935-03-5 |
| Fórmula molecular | C39 H69 Cl O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-','1-(chloromethyl)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]ethyl ester, Rac-1-oleoyl-2-linoleoyl-3-chloropropane-1,2-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H69ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,17-20,37H,3-11,13,15-16,21-36H2,1-2H3/b14-12-,19-17-,20-18- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| Nombre IUPAC | [3-cloro-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 637.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 636.4884 |