missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac 1-Oleoil-2,3-isopropilidienglicerol-d5, TRC

Código de producto. 30417974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417974 2.5 mg 2.50 miligramo
30421318 10 mg 10 miligramos
30422204 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30417974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO5300022.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material rac 1-Oleoyl-2,3-isopropylidieneglycerol-d5
Fórmula molecular C24 D5 H39 O4
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (E)-9-Octadecenoic Acid (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C24H44O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)26-20-22-21-27-24(2,3)28-22/h11-12,22H,4-10,13-21H2,1-3H3/b12-11+/i20D2,21D2,22D
SMILES [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H]
Nombre IUPAC [dideuterio-(4,5,5-trideuterio-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metil] (E)-octadec-9-enoato
Peso molecular (g/mol) 401.635
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.355
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.