Learn More
rac 1-O-trimetilsilil 3-cloro-1,2-propanodiol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | rac 1-O-Trimethylsilyl 3-Chloro-1,2-propanediol |
| CAS | 1246820-26-7 |
| Fórmula molecular | C6H15ClO2Si |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-O-Trimethylsilyl alpha-Monochlorohydrin, 1-O-Trimethylsilyl dl-Chlorohydrin, 1-O-Trimethylsilyl Glycerol Monochlorohydrin, 1-Chloro-3-[(trimethylsilyl)oxy]-2-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15ClO2Si/c1-10(2,3)9-5-6(8)4-7/h6,8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)OCC(O)CCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-trimetilsililoxipropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 182.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.053 |