Learn More
rac 1-Nitroso-2-metilindolina, TRC
Código de producto. 30134515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134515 1 g 1 g
30008039 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5299451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85440-79-5
Fórmula molecular C9 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 162.19
Sinónimo (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole, Indapamide Imp. A (EP), 1H-Indole, 2,3-dihydro-2-methyl-1-nitroso- (9CI, ACI), 1H-Indole, 2,3-dihydro-2-methyl-1-nitroso-, (±)- (ZCI), 2,3-Dihydro-2-methyl-1-nitroso-1H-indole (ACI), 1-Nitroso-2-methylindoline, 2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole, 2-Methyl-1-nitrosoindoline
Nombre IUPAC 2-metil-1-nitroso-2,3-dihidroindol
SMILES CC1Cc2ccccc2N1N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10-12/h2-5,7H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0793
Porcentaje de pureza >95%