Learn More
rac 1-Metoxi Ketorolac, TRC
Código de producto. 30135067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135067 25 mg 25 miligramos
30135939 2.5 mg 2.50 miligramo
30004596 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26272525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391053-45-4
Fórmula molecular C16 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 285.29
Sinónimo 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1-methoxy-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid, (1RS)-5-Benzoyl-1-methoxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 5-benzoilo-1-metaxi-2,3-dihidropirrrolizina-1-ácido carboxílico
SMILES COC1(CCn2c(ccc12)C(=O)c3ccccc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 1-Methoxy Ketorolac
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15NO4/c1-21-16(15(19)20)9-10-17-12(7-8-13(16)17)14(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1001