Learn More
rac-1-Linoleoil-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30476958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476958 10 mg 10 miligramos
30474117 25 mg 25 miligramos
30483963 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46780010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74875-98-2
Fórmula molecular C21 H37 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 372.97
Sinónimo 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, 3-Chloro-1,2-propanediol 1-linoleate, Rac-1-linoleoyl-3-chloropropane-1,2-diol
Nombre IUPAC (3-cloro-2-hidroxipropilo) (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-1-Linoleoyl-3-chloropropanediol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.2431