Learn More
rac-1-linoleoil-2-estearoil-3-cloropropanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-1-Linoleoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 1246833-46-4 |
| Fórmula molecular | C39H71ClO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9,12-Octadecadienoic Acid 3-Chloro-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Ester, Linoleic-stearic MCPD |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,37H,3-10,12,14-16,18,20-36H2,1-2H3/b13-11-,19-17- |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCl |
| Peso molecular (g/mol) | 639.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 638.5041 |