Learn More
rac 1-Linoleoil-2-linolenoyl-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30134121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134121 10 mg 10 miligramos
30008058 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46808010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1612870-93-5
Fórmula molecular C39H65ClO4
Peso molecular (g/mol) 633.38
Sinónimo Linoleic-linolenic MCPD;
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 1-Linoleoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H65ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h6,8,11-14,17-20,37H,3-5,7,9-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.4571