Learn More
rac 1-Linolenoil-3-cloropropanediol-d5, TRC
Código de producto. 30478776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478776 25 mg 25 miligramos
30470891 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46770225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2734920-69-3
Fórmula molecular C21H30D5ClO3
Peso molecular (g/mol) 375.98
Sinónimo (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 1-Linolenate
Nombre IUPAC 3-cloro-2-hidroxipropil-1,1,2,3,3-d5 (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato
SMILES OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 1-Linolenoyl-3-chloropropanediol-d5
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H35ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h3-4,6-7,9-10,20,23H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.26