Learn More
rac 1-Lauroyl-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30483012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483012 25 mg 25 miligramos
30480673 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL18475025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20542-96-5
Fórmula molecular C15 H29 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 292.84
Nombre IUPAC (3-cloro-2-hidroxipropilo) dodecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Lauroyl-3-chloropropanediol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H29ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-13-14(17)12-16/h14,17H,2-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1805