Learn More
rac 1-Hidroxi Éster Metílico de Quetorolac, TRC
Product Code. 30005177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30005177 2.5 mg 2.50 miligramo
30008060 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30005177 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9436552.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1391051-90-3
Fórmula molecular C16H15NO4
Peso molecular (g/mol) 285.29
Sinónimo 5-Benzoyl-1-hydroxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid Methyl Ester, Ketorolac Impurity G;
SMILES COC(=O)C1(CCN2C1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3)O
Specifications
Nombre del producto químico o material rac 1-Hydroxy Ketorolac Methyl Ester
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15NO4/c1-21-15(19)16(20)9-10-17-12(7-8-13(16)17)14(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-8,20H,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1001