Learn More
rac 1-cloro-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-2-propanol, TRC
Código de producto. 30359743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30359743 25 mg
30351707 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36798025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol
CAS 56718-76-4
Fórmula molecular C12 H17 Cl O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17ClO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CCl)cc1
Nombre IUPAC 1-cloro-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 244.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0866
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.