Learn More
rac 1-cloro-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol |
| CAS | 56718-76-4 |
| Fórmula molecular | C12 H17 Cl O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17ClO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)CCl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 244.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0866 |