Learn More
rac-1-antraceno-2-il-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-1-Anthracen-2-yl-ethanol |
| CAS | 22371-34-2 |
| Fórmula molecular | C16 H14 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-11,17H,1H3 |
| SMILES | CC(O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-antraceno-2-iletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 222.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1045 |