Learn More
rac-1-(4-Fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofurano-5-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30404729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30404729 500 mg
1 options
Código de producto. 30404729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595710500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr
CAS 64169-67-1
Fórmula molecular C15 H10 F N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-5-cyanophthalan, 5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran, LU 17-046
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10FNO/c16-13-4-2-11(3-5-13)15-14-6-1-10(8-17)7-12(14)9-18-15/h1-7,15H,9H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C2OCc3cc(ccc23)C#N
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-2-benzofurano-5-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 239.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0746